Documentos clave
20048
Supelco
ORBO 601, 100 mg, 50 pk
W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
About This Item
Código UNSPSC:
47131900
Materiales
W,W separators
Agency
OSHA 28
composición
Bed A, 100 mg (single-bed sorbent tube)
envase
pkg of 50 ea
fabricante / nombre comercial
ORBO 601
D.E. × L
6 mm × 75 mm
Matriz
XAD-8
tamaño de partícula
16-50 mesh
aplicaciones
environmental
industrial hygiene
Información legal
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)