15101AST
Astec® Chirobiotic® V2 Chiral HPLC Guard Column
Column, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 1 mm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L88
descripción
HPLC guard column
Línea del producto
Astec®
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Astec®
Parámetros
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
2 cm × 1 mm
Matriz
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
grupo activo de la matriz
vancomycin phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
200 Å
Intervalo de pH operativo
3.5-7.0
técnica de separación
chiral
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)