Merck
13660
Supelco
Silica w/o Fluorescence
Grade 653XWP
About This Item
Número MDL:
ID de la sustancia en PubChem:
grado
Grade 653XWP
high-purity grade (Davisil Grade 653XWP)
envase
jar of 100 g
fabricante / nombre comercial
Davisil® 653XWP
tamaño de partícula
230-400 mesh
35-70 μm
tamaño de poro
1.1-1.2 cm3/g pore volume
300 Å pore size
cadena SMILES
[Mg++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
Clave InChI
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Davisil is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)