13041-U
Columna para GC con relleno metálico (compatible con Agilent, configuración "A")
phase 10% UCW-98, matrix 80/100 Chromosorb P AW support, L × O.D. × I.D. 1.7 ft (0.52 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Materiales
stainless steel column
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I. × D.E.
1.7 ft (0.52 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
matriz
80/100 Chromosorb P AW support
grupo activo de la matriz
10% UCW-98 phase
tipo de columna
packed GC
compatibilidad
for use with Agilent Configuration A
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente