12087-U
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase 5% Carbowax 20M, matrix 60/80 Carbopack B support, L × O.D. × I.D. 3.0 ft (0.91 m) × 1/16 in. × 1.25 mm, Preconditioned
About This Item
Materiales
stainless steel column
Parámetros
0-225 °C temperature (isothermal or programmed)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I. × D.E.
3.0 ft (0.91 m) × 1/16 in. × 1.25 mm, Preconditioned
Matriz
60/80 Carbopack B support
grupo activo de la matriz
5% Carbowax 20M phase
tipo de columna
packed GC
compatibilidad
for use with General Configuration
Descripción general
Aplicación
Otras notas
This column is preconditioned.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)