Documentos clave
10341
Supelco
Amberlite IRN150 hydrogen and hydroxide form
hydrogen and hydroxide form, matrix styrene/divinylbenzene (gel), 22-26 mesh
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23151817
descripción
cross-linkage 8%
Formulario
beads
envase
bucket of 500 g
Parámetros
60 °C max. temp.
humedad
49-55% (cation)
54-60% (anion)
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
styrene/divinylbenzene (gel)
grupo activo de la matriz
mixed mode
tamaño de partícula
22-26 mesh
580-680 μm (anion exchanger)
600-700 μm (cation exchanger)
pH operativo
0-14
capacidad
1.2 meq/g by dry weight(anion)
1.9 meq/g by dry weight(cation)
técnica de separación
mixed mode
Descripción general
Control primario químico de agua en sistemas de proceso directo; útil en el tratamiento industrial del agua en el que la resina debe tener un mínimo absoluto de contaminación iónica y no iónica.
Amberlite IRN150 is a strong base anion and cation exchange mixed bed resin.
Aplicación
Amberlite IRN150 was used to determine the particle size distribution using photo correlation spectroscopy.
Información legal
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Study on the Correlation between Lateral Diffusion Effect and Effective Charge in Neutral Liposomes
Galera-Cortes, Elisa, et al.
Langmuir, 26, 2665-2670 (2009)
Comparison of strongly basic anion exchange resins applicability for the removal of palladium (II) ions from acidic solutions
Wolowicz, A., and Z. Hubicki
Chemical Engineering Journal, 171, 206-215 (2011)