ZRB2377
Anti-p-PKCβ (Ser660) Antibody, clone 2C11 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Anti-Ly-6C1 Antibody, clone 2H5 ZooMAb® Rabbit Monoclonal, EC:2.7.11.13, PKC-B, PKC-beta, Protein kinase C beta type
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2C11, recombinant monoclonal
descripción
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Línea del producto
ZooMAb® learn more
formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 76.87 kDa
observed mol wt ~77 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
mouse, monkey
reactividad de especies (predicha por homología)
rat, rabbit, bovine, human
envase
antibody small pack of 25
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
C-terminal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... PRKCB(5579)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in lysate from NIH3T3 cells treated with phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA).
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PKC β phosphorylated on serine 660 in lysate from NIH3T3 cells treated with phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA; 400 ng/mL; 20 min).
Tested Applications
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound p-PKC β (Ser660) peptide with a KD of 9.8 x 10-7 in an affinity binding assay.
Peptide Inhibition Assay: Target band detection in lysate from NIH3T3 cells treated with phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA; 400 ng/mL; 20 min) was prevented by preblocking of a representative lot with the immunogen phosphopeptide, but not the corresponding non-phosphopeptide.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected phospho-PKCβ (Ser660) in serum starved NIH3T3 cells treated with phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA; 400 ng/ml) for 20 min.).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable