ZRB2187
Anti-LARP1 Antibody, clone 3K10 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
La-related protein 1;La ribonucleoprotein domain family member 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3K10, recombinant monoclonal
descripción
3K10 Clone
Línea del producto
ZooMAb® learn more
formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 123.51 kDa
observed mol wt ~32 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
monkey
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
N-terminal half
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LARP1(23367)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting with His-ABP-tagged recombinant fragment of Human LARP1.
Western Blotting Analysis (WB): 1:10,000 dilution of this antibody detected His-ABP-tagged recombinant fragment of Human LARP1.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot of this antibody detected LARP1 in MOLT4 and HeLa cell lysates (1:10,000 dilution) and HeyA8, HeLa, OVCAR-8 wild type, and OVCAR-8 LARP1 KO cells (1:5000 dilution).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot of this antibody detected LARP1 in HepG2 cells (1:100 dilution), OVCAR-8 wild type and LARP1 knockdown cells (1:500 dilution) and OVCAR-8 wild type and LARP1 KO cells (1:2000 dilution).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A representative lot detected LARP1 in human cerebellum tissue sections (1:1000 dilution) and human colorectal cancer tissue sections (1:100 and 1:200 dilutions).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot of this antibody was used to immunoprecipitate LARP1 from OVCAR-8 cancer cells.
Affinity Binding Assay:: A representative lot of this antibody bound LARP1 peptide with a KD of 2.3 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable