ZRB2135
Anti-Pyk2/PTK2B Antibody, clone 3B7 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Protein-tyrosine kinase 2-beta;EC:2.7.10.2;Calcium-dependent tyrosine kinase;CADTK;Calcium-regulated non-receptor proline-rich tyrosine kinase;Cell adhesion kinase beta;CAK-beta;CAKB;Focal adhesion kinase 2;FADK 2;Proline-rich tyrosine kinase 2;Related ad
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3B7, recombinant monoclonal
descripción
3B7 Clone
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 115.88 kDa
observed mol wt ~115 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
mouse, rat, human
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
N-terminal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PTK2B(2185)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in RAW264.7 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Pyk2/PTK2B in RAW264.7 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Pyk2/PTK2B in lysates from Jurkat cells and Rat brain tissue.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound PYK2/PTK2B peptide with a KD of 6.5 x 10-9 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Pyk2/PTK2B in human kidney tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Pyk2/PTK2B in A431 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)