ZRB1932
Anti-TBKBP1 Antibody, clone 3F13 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
TANK-binding kinase 1-binding protein 1;TBK1-binding protein 1
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3F13, recombinant monoclonal
descripción
3F13 Clone
Línea del producto
ZooMAb® learn more
formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 67.7 kDa
observed mol wt ~75 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
mouse, porcine, canine, rat, bovine, feline
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
C-terminal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TBKBP1(9755)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in NTERA-2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected TBKBP1 in NTERA-2 cell lysate.
Tested Applications
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound TBKBP1 peptide with a KD of 2.1 x 10-7 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected TBKBP1 in human placenta tissue sections.
Western Blot Analysis: A 1:1000 dilution of a representative lot of the this antibody detected TBKBP1 in HEK293T cells transfected with a TBKBP1 expression vector.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable