ZRB1920
Anti-Nanog Antibody, clone 4D17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Homeobox protein NANOG;ES cell-associated protein 4;Early embryo specific expression NK-type homeobox protein;Homeobox transcription factor Nanog
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4D17, recombinant monoclonal
descripción
4D17 Clone
Línea del producto
ZooMAb® learn more
formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 31.86 kDa
observed mol wt ~37 and 32 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
mouse
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
N-terminal half
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Nanog(71950)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in E14-TG2a cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Nanog in E14-TG2a cell lysates.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Nanog in Mouse embryonic stem cell lysates.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Nanog in mouse testis tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Nanog in E14-TG2a cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable