ZRB1890
Anti-QPCTL Antibody, clone 5M19 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
EC:2.3.2.5, Glutaminyl-peptide cyclotransferase-like protein, Golgi-resident glutaminyl-peptide cyclotransferase, gQC, isoQC
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5M19, recombinant monoclonal
descripción
5M19 Clone
Línea del producto
ZooMAb® learn more
formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 42.92 kDa
observed mol wt ~38 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
monkey
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnicas
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
C-terminal half
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... QPCTL(54814)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in Human liver microsomal preparations.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected QPCTL in Human liver microsomal preparations.
Tested Applications
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound QPCTL peptide with a KD of 5.8 x 10-7 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected QPCTL in Human stomach tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected QPCTL in HepG2 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable