ZRB1381
Anti-VAChT Antibody, clone 1J10 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Vesicular acetylcholine transporter;Solute carrier family 18 member 3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1J10, recombinant monoclonal
descripción
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Línea del producto
ZooMAb® learn more
formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 56.9 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
C-terminal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLC18A3(6572)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting with GST-tagged recombinant fragment of Human VAChT.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:10,000 dilution of this antibody detected GST-tagged recombinant fragment of Human VAChT.
Tested Applications
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound VAChT peptide with a KD of 4.8 x 10-8 in an affinity binding assay.
Enzyme Immunoassay (ELISA) Analysis: Various dilutions from a representative lot detected GST-tagged recombinant VAChT.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable