ZRB1322
Anti-NPM/B23 Antibody, clone 2H21 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Nucleophosmin;Nucleolar phosphoprotein B23;Nucleolar protein NO38;Numatrin)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2H21, recombinant monoclonal
descripción
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Línea del producto
ZooMAb® learn more
formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 32.58 kDa
observed mol wt ~36 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
rat, human
reactividad de especies (predicha por homología)
bovine, monkey, porcine, canine, feline, mouse
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
N-terminal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NPM1(4869)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in L6 cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected NPM/B23 in L6 cell lysates.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected NPM/B23 in U2OS cell lysate.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected NPM/B23 in U2OS cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound NPM/B23 peptide with a KD of 5.6 x 10-7 in an affinity binding assay.
Enzyme Immunoassay (ELISA) Analysis: Various dilutions from a representative lot detected His-tagged, full-length, recombinant Human B23-NPM1 protein.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected NPM/B23 in human colon tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable