Documentos clave
Z756636
Freezer storage box, 81-place
blue
Sinónimos:
freezer container, freezer storage, storage container
Seleccione un Tamaño
5 EA
83,50 €
83,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
83,50 €
About This Item
Código UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.12
83,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
blue
natural polypropylene
Características
Holds 81 x 0.5, 1.5 or 2 mL vials
envase
pkg of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F18852-0012
técnicas
cryopreservation: suitable
L × An × Al
14 cm × 14 cm × 4.9 cm
Descripción general
Sturdy freezer boxes provide compact storage and keep microcentrifuge tubes organized on the bench, in the freezer, or during transport. 81-place 9 x 9 row boxes hold 0.5, 1.5 and 2.0 mL tubes and cryo vials.
  • Alphanumeric indexing
  • Withstand -80°C to +121°C (-112° to +249°F)
  • Stackable with molded-in ′no slide′ features
  • Lift off lid has matte panels on two sides for convenient labeling
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)