Z741753
3-place collection stand
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.22
Características
capacity three 1.5ml – 2ml tubes
fabricante / nombre comercial
IBI ACCFL0003
Descripción general
The IBI 3-place collection stand is designed to securely hold the flow cell system tubing, luer lock and three 1.5ml – 2ml tubes securely so the biofilm effluent can be collected for analysis.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)