Z741690
Sartorius low-retention pipette tips
volume range 2-120 μL, rack
About This Item
Materiales
colorless
esterilidad
sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier
endotoxin free
low retention
envase
pack of 960 ea (Racked)
fabricante / nombre comercial
Sartorius LH-LF790101
volumen máximo
120 μL
intervalo de volumen
2-120 μL
tipo de unión
(liquid-repellent surface)
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)