Z741682
Sartorius low-retention pipette tips
volume range 0.5-200 μL, refill tower
About This Item
Productos recomendados
Materiales
colorless
esterilidad
non-sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
low retention
envase
pack of 960 ea (Refil)
fabricante / nombre comercial
Sartorius LH-L790202
volumen máximo
200 μL
intervalo de volumen
0.5-200 μL
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)