Z740293
RotoFlex® Plus bench top tube rotator rotisserie
for 1.5 - 2 mL tubes/15 tube capacity per rotisserie
About This Item
Código UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
Productos recomendados
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Cole Parmer 439736
Descripción general
The RotoFlex will accommodate a variety of tubes from 0.5 - 50 mL by simply changing the rotisserie.
Información legal
RotoFlex is a registered trademark of Argos Technologies, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)