Z740226
TLC Aluminum Sheets
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator
Sinónimos:
Aluminum Backed TLC Plates
About This Item
Productos recomendados
Materiales
aluminum support
silica gel 60 matrix
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
envase
pkg of 25 ea
fabricante / nombre comercial
EMD Millipore® 1.05554.0001
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × An
20 cm × 20 cm
capa grosor
200 μm
tamaño de partícula
10-12 μm
tamaño de poro
60 Å medium pore diameter