Z740219
PTLC (Preparative TLC) Glass Plates
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator
About This Item
Productos recomendados
Materiales
glass support
silica gel 60 matrix
Características
binder Polymeric
fluorescent indicator
envase
pkg of 12 ea
fabricante / nombre comercial
EMD Millipore® 1.05717.0001
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × An
20 cm × 20 cm
capa grosor
2,000 μm
tamaño de poro
60 Å
Categorías relacionadas
Información legal
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany