Documentos
Z728152
Hettich® fixed angle rotor, 30 place
for ROTINA 420/420R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 30 place (w/ bio-containment lid)
Sinónimos:
Hettich® centrifuge rotors
About This Item
Código UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.22
Características
to hold 30 x 0.2/2.0 mL tubes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hettich 4790
Parámetros
24,400 max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models ROTINA 420/420R
Categorías relacionadas
Información legal
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG