Documentos clave
Z708259
Foam plugs
size 46-50 mm
Sinónimos:
foam plug
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
tamaño
46-50 mm
Descripción general
Reusable, nonabsorbent plugs provide a snug fit yet allow free airflow. Easily manipulate to fit flasks or tubes. Plugs spring back to original shape after repeated use. Autoclavable.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)