Merck
Z654337
Caps for Duran® laboratory bottles
GL 45 neck thread, blue polypropylene tamper-evident (with lip seal)
Sinónimos:
caps bottles, glass bottles caps
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
eCl@ss:
32160703
Material:
blue polypropylene (tamper-evident with lip seal)
Fitting:
GL 45 neck thread
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
blue polypropylene (tamper-evident with lip seal)
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences DURAN® 1017526
parameter
-40-140 °C temp. stability
fitting
GL 45 neck thread
General description
The classic laboratory bottle GL threaded screw cap features the tried and tested cap plug sealing system ensuring a liquid tight seal. Available in four colours; blue, green, yellow and grey with matching pouring rings. Distinguishing media types is simplified and interchanging of screw caps and the risk of cross contamination is greatly reduced.
Legal Information
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)