Documentos clave
Z637505
BRAND® PP funnels, plain interior
top diam. 30 mm, stem O.D. × L 2 mm × 25 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
fabricante / nombre comercial
BRAND 147000
vástago D.E. × Al
2 mm × 25 mm
parte superior diám.
30 mm
Otras notas
BR147000 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)