Documentos clave
Z631159
Hettich® centrifuge adapters
for 50 mL conical tubes (29x115 mm)
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
descripción
for UNIVERSAL 320/320R, ROTINA 38/38R, ROTANTA 460/460R and ROTOFIX 32A
Características
Holds 50 mL tubes
envase
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Hettich 1454
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 1556, 1620A, 1720, 1792, 4246, 4794, 5615 (rotors)
Información legal
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
obligatorio pero no suministrado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)