Merck
Z4902
Sigma-Aldrich
ZD 7114 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Acetamide, 2-[4-[2-[[(2S)-2-hydroxy-3-phenoxypropyl]amino]ethoxy]phenoxy]-N-(2-methoxyethyl)-, ICI D7114
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H30N2O6 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
454.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
actividad óptica
[α]/D -10.7°, c = 1.0 in methanol
color
white to off-white
solubilidad
H2O: >20 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.COCCNC(=O)COc1ccc(OCCNC[C@H](O)COc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C22H30N2O6.ClH/c1-27-13-12-24-22(26)17-30-21-9-7-20(8-10-21)28-14-11-23-15-18(25)16-29-19-5-3-2-4-6-19;/h2-10,18,23,25H,11-17H2,1H3,(H,24,26);1H/t18-;/m0./s1
Clave InChI
KCAMZVQSGDBGGF-FERBBOLQSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
ZD 7114 is a selective β3 adrenergic receptor agonist. β3 adrenoceptors are expressed in adipose tissue and smooth muscle.
Características y beneficios
This compound is featured on the β-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Artículos
β-Adrenoceptors are activated either by norepinephrine or epinephrine. Learn more about the role of β-adrenoceptors in protein expression, cell signaling, and metabolism research.