Z4751
Anti-Zyxin antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-ESP-2, Anti-HED-2
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 82-84 kDa
reactividad de especies
mouse, human, rat
técnicas
indirect immunofluorescence: 1:100 using Rat1 cells
western blot (chemiluminescent): 1:1,000 using whole extract of human HeLa cells
western blot (chemiluminescent): 1:2,000 using whole extract of mouse NIH3T3 cells
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ZYX(7791)
mouse ... Zyx(22793)
rat ... Zyx(114636)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting (1 paper)
Western Blotting (1 papers)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable