Z374881
PCR microtubes with attached caps
capacity 0.65 mL
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear tube
colorless cap
colorless tube
conical bottom
flat cap
polypropylene
polypropylene cap
polypropylene tube
descripción
Autoclavable
esterilidad
non-sterile
Características
RNase and DNase free
graduations: no
Push fit
envase
pack of 250 tubes
case of 4 packs
técnicas
PCR: suitable
capacidad
0.65 mL
Descripción general
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
The Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.