Z374601
Eppendorf® Combitips® Plus
maximum volume 1.0 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
Productos recomendados
Materiales
colorless
esterilidad
non-sterile
Características
barrier: no
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030 069.234
Eppendorf® 022266209
volumen máximo
1.0 mL
Descripción general
Snaps securely into Multipette pipette. Tips are not autoclavable.
Información legal
Combitips is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)