Merck
Todas las fotos(4)
Documentos
Z330620
Lenz® Bistabil® separating funnel
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/26, PTFE key, graduated: no
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiales
PTFE key
Junta
joint: ST/NS19/26
descripción
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
Características
graduated: no
fabricante / nombre comercial
Lenz 4.0041.37
capacidad
100 mL
conector de la llave de paso calibre tamaño
2.5 mm
Información legal
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH