Documentos
Z327549
BRAND® graduated cylinder, PP, with blue printed scale or embossed scale
volume 25 mL, blue graduations
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Características
subdivision 0.5 mL
fabricante / nombre comercial
BRAND
intervalo de medición del volumen
25 mL
Altura
170 mm
color
blue graduations
Descripción general
Messzylinder, hohe Form, gegossene Graduierung. Aus klarem PP, entsprechend der ISO 6706 (Toleranzen entsprechen auch der DIN 12680-1, Klasse B für Messzylinder aus Glas). Kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Sehr gut ablesbar, mit Ausgiesser. Nicht über 80°C erhitzen, da sonst Ungenauigkeiten entstehen können.
Otras notas
BR34820 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.