Z324906
BRAND® BLAUBRAND® bulb pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 0.5 mL, one mark
About This Item
Productos recomendados
Materiales
AR-Glas®
descripción
total delivery Ex + 15 sec waiting time
Características
class AS
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 29701
capacidad
0.5 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
According to DIN EN ISO 648.
Otras notas
Los clientes también vieron
Protocolos
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.