Documentos clave
Z317322
Eppendorf® racks for microcentrifuge tubes
For 24 × 0.5 ml tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030 123.107
disponibilidad
not available in USA and Canada
Descripción general
  • 24-place capacity
  • Unique swivel connector to interlock multiple racks for front-to-back and side-to-side configurations
  • Non-slip stand
  • Numbered positions
  • UV-resistant
  • Autoclavable
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)