XQS20
Triton™ XQS-20 solution
70% in H2O
About This Item
descripción
anionic
concentración
70% in H2O
Información legal
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter