X4503
Anti-XIAP antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinónimos:
Anti-HIAP2, Anti-X-linked Inhibitor of Apoptosis Protein
About This Item
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
mouse, human, rat
técnicas
western blot: 0.5 μg/mL using lysates from human Jurkat, mouse C2C12, or rat PC12 cells
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BAZ1B(9031)
mouse ... Xiap(11798)
rat ... Xiap(63879)
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable