Saltar a
X2879
Xanthosine 5′-triphosphate triethylammonium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H15N4O15P3 · xC6H15N
Peso molecular:
524.17 (free acid basis)
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106305
Storage temp.:
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Segment
Physical form
Supplied as a 10 mM solution in water
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
X3003D6500D4001
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)