WH0346606M5
Monoclonal Anti-MOGAT3 antibody produced in mouse
clone 3F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-DC7, Anti-DGAT2L7, Anti-MGAT3, Anti-MGC119203, Anti-monoacylglycerol O-acyltransferase 3
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3F7, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MOGAT3(346606)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
YLVWLYVDWDTPNQGGRRSEWIRNRAIWRQLRDYYPVKLVKTAELPPDR
Forma física
Información legal
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable