WH0341676M1
Monoclonal Anti-NEK5 antibody produced in mouse
clone 2F1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-MGC75495, Anti-NIMA (never in mitosis gene a)-related kinase 5
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2F1, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NEK5(341676)
Inmunógeno
Sequence
MDIPNETLTFEDGMKFKEYECVKEHGDYTDKAFEKLHCPEAGFSTQTVAAVGNRRQWDGGAPQTLLQMMAVADITSTCPTGPDSESVLSVSRQEGKTKDPYSPVLILM
Forma física
Información legal
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable