Merck
Todas las fotos(6)
Documentos clave
WH0140462M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ASB9 antibody produced in mouse
clone 1D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-DKFZp564L0862, Anti-FLJ20636, Anti-MGC4954, Anti-ankyrin repeat and SOCS box-containing 9
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1D8, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ASB9(140462)
Inmunógeno
ASB9 (AAH01244, 1 a.a. ~ 252 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDGKQGGMDGSKPAGPRDFPGIRLLSNPLMGDAVSDWSPMHEAAIHGHQLSLRNLISQGWAVNIITADHVSPLHEACLGGHLSCVKILLKHGAQVNGVTADWHTPLFNACVSGSWDCVNLLLQHGASVQPESDLASPIHEAARRAYGGNIDHKISHLGTPLYLACENQQRACVKKLLESGADVNQGKGQDSPLHAVARTASEELACLLMDFGADTQAKNAEGKRPVELVPPESPLAQLFLEREGASLPKPKP
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Masayoshi Tokuoka et al.
International journal of oncology, 37(5), 1105-1111 (2010-09-30)
Ankyrin repeat and SOCS box-containing 9 (ASB9) is involved in the negative regulation of cytokine signaling. However, its biological function is largely undefined. The aim of this study was to assess the value and role of ASB9 as an indicator