WH0134430M1
Monoclonal Anti-WDR36 antibody produced in mouse
clone 1D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-DKFZp686I1650, Anti-TAWDRP, Anti-WD repeat domain 36
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1D6, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... WDR36(134430)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
SGIETELRSLSPDCGGSIEVMQSFLKMIGMMLDRKRDFELAQAYLALFLKLHLKMLPSEPVLLEEITNLSSQVEENWTHLQSLFNQSMCILNYLKSALL
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable