WH0114034M1
Monoclonal Anti-TOE1 antibody produced in mouse
clone 1D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-FLJ13949, Anti-target of EGR1, member 1 (nuclear)
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1D8, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TOE1(114034)
Inmunógeno
Sequence
MAADSDDGAVSAPAASDGGVSKSTTSGEELVVQVPVVDVQSNNFKEMWPSLLLAIKTANFVAVDTELSGLGDRKSLLNQCIEERYKAVCHAARTRSILSLGLACFKRQPDKGEHSYLAQVFNLTLLCMEEYVIEPKSVQFLIQHGFNFNQQYAQGIPYHKGNDKGDESQSQSVRTLFLELIRARRPLVLHNGLIDLVFLYQNFYAHLPESLGTFTADLCEMFPAGIYDTKYAAEFHARFVASYLEYAFRKCERENGKQRAAGSPHLTLEFCNYPSSMRDHIDYRCCLPPATHRPHPTSICDNFSAYGWCPLGPQCPQSHDIDLIIDTDEAAAEDKRRRRRRREKRKRALLNLPGTQTSGEAKDGPPKKQVCGDSIKPEETEQEVAADETRNLPHSKQGNKNDLEMGIKAARPEIADRATSEVPGSQASPNPVPGDGLHRAGFDAFMTGYVMAYVEVSQGPQPCSSGPWLPECHNKVYLSGKAVPLTVAKSQFSRSSKAHNQKMKLTWGSS
Forma física
Información legal
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable