WH0093185M1
Monoclonal Anti-IGSF8 antibody produced in mouse
clone 1E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CD81P3, Anti-EWI2, Anti-PGRL, Anti-immunoglobulin superfamily, member 8
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1E4, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IGSF8(93185)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Sequence
PAGAPGPGRLVAQLDTEGVGSLGPGYEGRHIAMEKVASRTYRLRLEAARPGDAGTYRCLAKAYVRGSGTRLREAASARSRPLPVHVREEGVVLEAVAWLAGGT
Forma física
Información legal
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable