Documentos clave
WH0089848M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FCHSD1 antibody produced in mouse
clone 4G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-FCH and double SH3 domains 1, Anti-FLJ00007, Anti-NWK2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4G4, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FCHSD1(89848)
Inmunógeno
FCHSD1 (AAH47016, 1 a.a. ~ 409 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDSRTVFGAWRCLLDATVAGGQTRLQASDRYRDLAGGTGRSAKEQVLRKGTENLQRAQAEVLQSVRELSRSRKLYGQRERVWALAQEKAADVQARLNRSDHGIFHSRTSLQKLSTKLSAQSAQYSQQLQAARNEYLLNLVATNAHLDHYYQEELPALLKALVSELSEHLRDPLTSLSHTELEAAEVILEHAHRGEQTTSQVSWEQDLKLFLQEPGVFSPTPPQQFQPAGTDQVCVLEWGAEGVAGKSGLEKEVQRLTSRAARDYKIQNHGHRVLQRLEQRRQQASEREAPSIEQRLQEVRESIRRAQVSQVKGAARLALLQGAGLDVERWLKPAMTQAQDEVEQERRLSEARLSQRDLSPTAEDAELSDFEECEETGELFEEPAPQALATRALPCPAHVVFRYQGVRMS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable