Documentos clave
WH0085445M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CNTNAP4 antibody produced in mouse
clone 5G1, ascites fluid, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CASPR4, Anti-KIAA1763, Anti-contactin associated protein-like 4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5G1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgMκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CNTNAP4(85445)
Categorías relacionadas
Descripción general
This gene product belongs to the neurexin family, members of which function in the vertebrate nervous system as cell adhesion molecules and receptors. This protein, like other neurexin proteins, contains epidermal growth factor repeats and laminin G domains. In addition, it includes an F5/8 type C domain, discoidin/neuropilin- and fibrinogen-like domains, and thrombospondin N-terminal-like domains. Alternative splicing results in two transcript variants encoding different isoforms. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
CNTNAP4 (NP_207837, 1145 a.a. ~ 1244 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VLGRILEHSDVDQETALAGAQGFTGCLSAVQLSHVAPLKAALHPSHPDPVTVTGHVTESSCMAQPGTDATSRERTHSFADHSGTIDDREPLANAIKSDSA
Forma física
Solution
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)