Documentos clave
WH0084851M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TRIM52 antibody produced in mouse
clone 6D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-MGC16175, Anti-RNF102, Anti-tripartite motif-containing 52
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6D5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TRIM52(84851)
Inmunógeno
TRIM52 (NP_116154, 201 a.a. ~ 297 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LANMVQIIRQMCPTPYRGNRSNDQGMCFKHQEALKLFCEVDKEAICVVCRESRSHKQHSVLPLEEVVQEYQEIKLETTLVGILQIEQESIHSKAYNQ
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)