WH0084674M1
Monoclonal Anti-CARD6 antibody produced in mouse
clone 2H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CINCIN1, Anti-caspase recruitment domain family, member 6
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2H8, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CARD6(84674)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MATESTPSEIIERERKKLLEILQHDPDSILDTLTSRRLISEEEYETLENVTDLLKKSRKLLILVQKKGEATCQHFLKCLFSTFPQSAAICGLRHEVLKHENTVPPQSMGA
Forma física
Información legal
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable