WH0079845M1
Monoclonal Anti-RNF122 antibody produced in mouse
clone 5E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-FLJ12526, Anti-MGC126622, Anti-ring finger protein 122
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5E5, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RNF122(79845)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
SKLRNQAQSERYGYKEVVLKGDAKKLQLYGQTCAVCLEDFKGKDELGVLPCQHAFHRKCLVKWLEVRCVCPMCNKPIASPSEATQNIGILLDELV
Forma física
Información legal
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable