WH0079058M1
Monoclonal Anti-ASPSCR1 antibody produced in mouse
clone 3D10-1D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-ASPCR1, Anti-ASPL, Anti-ASPS, Anti-RCC17, Anti-TUG, Anti-alveolar soft part sarcoma chromosome region, candidate 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3D10-1D11, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ASPSCR1(79058)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MAAPAGGGGSAVSVLAPNGRRHTVKVTPSTVLLQVLEDTCRRQDFNPCEYDLKFQRSVLDLSLQWRFANLPNNAKLEMVPASRSREGPENMVRIALQLDDGSRLQDSFCSGQTLWELLSHFPQIRECLQHPGGATPVCVYTRDEVTGEAALRGTTLQSLGLTGGSATIRFVMKCYDPVGKTPGSLGSSASAGQAAASAPLPLESGELSRGDLSRPEDADTSGPCCEHTQEKQSTRAPAAAPFVPFSGGGQRQGGPPGPTRPLTSSSAKLPKSLSSPGGPSKPKKSKSGQDPQQEQEQERERDPQQEQERERPVDREPVDREPVVCHPDLEERLQAWPAELPDEFFELTVDDVRRRLAQLKSERKRLEEAPLVTKAFREAQIKEKLERYPKVALRVLFPDRYVLQGFFRPSETVGDLRDFVRSHLGNPELSFYLFITPPKTVLDDHTQTLFQANLFPAALVHLGAEEPAGVYLEPGLLEHAISPSAADVLVARYMSRAAGSPSPLPAPDPAPKSEPAAEEGALVPPEPIPGTAQPVKRSLGKVPKWLKLPASKR
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable