WH0056852M1
Monoclonal Anti-RAD18 antibody produced in mouse
clone 3H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-RAD18 homolog (S. cerevisiae), Anti-RNF73
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3H7, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human, mouse, rat
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RAD18(56852)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
EKEIDEIHSKYRKKHKSEFQLLVDQARKGYKKIAGMSQKTVTITKEDESTEKLSSVCMGQEDNMTSVTNHFSQSKLDSPEELEPDREEDSSSCIDIQEV
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable